Learn More
RETSCH Autofill with LN2 container, 50 litres 50L
Diese Behälter werden mit CryoMill Schleifmaschinen verwendet. Retsch™ Autofill Behälter sind ideal für kryogenes Mahlen.
Marke: RETSCH 02.480.0002
Beschreibung
- Mit LN-2 Behälter
- Autofill-System vermeidet direkten Kontakt mit LN2 und macht so die Kaltvermahlung sehr sicher
Spezifikation
Behälter mit automatischer Nachfüll-Steuerung | |
50 l | |
Für Cryomill |