Learn More
Kartell Autoklav-Sterilisationsband
Artikelnummer. 31906273
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
31906273 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31906273 Lieferant Kartell Lieferanten-Nr. 01052/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.80 CHF
    65.82 CHF / 8 Stück
    Sparen 0.98 CHF
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hergestellt aus hochkonformem, imprägniertem Halb-Krepppapier, gedruckt mit bleifreier Indikatortinte
  • Bleifreies, papierbasiertes Klebeband mit Dampfprozessindikator-Tinte, speziell entwickelt zur Versiegelung von Verpackungen für den Einsatz bei Dampfsterilisationsprozessen.
  • Das Klebeband verfügt über eine gesättigte, halb-crepedierte Papierrückseite und ist mit einem klebrigen, trockenen Kleber aus Naturkautschuk und Harz beschichtet.
  • Es sorgt für eine starke Haftung auf eine Vielzahl von Oberflächen, darunter Stoffe, Metalle, Kunststoffe, Nicht-gewebte Materialien und Papiere.
  • Seine hervorragende Konformität ermöglicht eine mühelose manuelle Anwendung.
  • Dieser Indikator dient ausschließlich der Prozessüberwachung und ist nicht für die Sterilisationsvalidierung gedacht.
  • Die Indikatorstreifen wechseln von hell zu dunkel als Hinweis auf die Exposition gegenüber einem gesättigten Dampfsterilisationszyklus.
  • Formuliert mit bleifreier Indikatortinte und für eine sichere Handhabung konzipiert.
  • Bietet eine hohe Haftung, Temperaturbeständigkeit und eine ausgezeichnete Feuchtigkeitsbarriere.
  • Bewahrt während des gesamten Sterilisationsprozesses eine starke Bindung und sorgt gleichzeitig für saubere Entfernung nach Gebrauch.
  • Dampfzyklen 121 °C – 10 min oder 134 °C – 2 Minuten
  • Dampfzyklen 134 °C – 2 Minuten
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität UNI En ISO 11140 - 1:2015 Für Teile nach Typ 1 e1
Klebstofftyp Druckempfindlich
Beschichtung Gummi, synthetische Harze
Farbe Weiß
Format Klebeband
Material Krepppapier
Print Technology Keine
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Versiegelungsverpackung für den Einsatz in Dampfsterilisationsprozessen
Latexfrei Nein
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C bis 134 °C
Gewährleistung 30 Monate
Länge (angloamerikanisch) 0,74 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,96 in.