Learn More
GA International Autoclave-Resistant Labels for Laser Printers
Artikelnummer. 17844706
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
210.1 x 297.2 mm
31.5 x 13 mm
45 x 22,3 mm
Packungsgröße:
16 Stück
2016 Stück
896 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17844706 31.5 x 13 mm 2016 Stück
17834616 45 x 22,3 mm 896 Stück
17854226 210.1 x 297.2 mm 16 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17844706 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. A4AKA23WH
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Permanent laser printable labels, ideal for glassware, metal, and plastic surfaces, such as blister packs and containers intended for use in steam autoclaves and ovens.
  • Strong permanent adhesive ensures labels adhere to glass, metal, and plastic surfaces
  • Designed for use in steam autoclaves and dry heat ovens
  • Compatible with all major brands of desktop laser printers
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Klebstofftyp Permanent
Ausführung Matte
Format Sheet
Material Thermoplastic Film
Print Technology Laser
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Bogen 126/Sheet
Anzahl pro Packung 16/Pk.
Menge 2016/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +302°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +150°C
Abmessungen (L x B) 31.5 x 13 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.51 in.
Länge (metrisch) 13 mm
Breite (angloamerikanisch) 1.24 in.
Breite (metrisch) 31.5 mm