Learn More
DuPont™ Tape, Autoclave Indicator Tape, 1 in. x 60 yards on P
Artikelnummer. 30689601 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben, Grün, Schwarz
Packungsgröße:
36 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30689601 Naturfarben, Grün, Schwarz 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30689601 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. AUTOPC1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    762.00 CHF
    707.02 CHF / 36 Stück
    Sparen 54.98 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestätigt einen abgeschlossenen Sterilisationszyklus in Autoklaven mit Gravitationsverfahren oder Vorvakuumverfahren. DuPont™ Micronova™ Autoklavier-Indikatorband haftet bei Kontakt und bleibt auch bei Anwendung von Dampfdruck in Position. Nach dem Gebrauch lässt sich das Indikatorband schnell und vollständig entfernen und hinterlässt nur minimale Rückstände oder Verschmutzungen.
Confirms a completed sterilisation cycle in both gravity discharge and vacuum autoclaves. DuPont™ Micronova™ Autoclave Indicator Tape adheres on contact and stays in place through live steam pressure. After use, the tape removes quickly and completely, leaving minimal residue or staining.
  • Grüne Indikatorlinien auf natürlichem Hintergrund, Farbwechsel zu schwarz, wenn der entsprechende Dampfdruck und die entsprechende Temperatur erreicht wurde.
  • Eindeutig gedruckte Linien können nicht abgerieben werden und kontaminieren keine Instrumente.
  • Gesättigte Krepppapierrückseite
  • Synthetisches Polyisopren-Klebemittel
  • Bleifreier Indikator aus Tinte
  • Standard-Sterilisationszyklus (Mit Vorvakuumzyklus): 121°C (250 °F) für 20 Minuten, 132 ° bis 134 °C (270 bis 274 °F) für 4 Minuten
  • 25 mm x 55 m Länge, auf einem Kunststoffkern aufgewickelt.
Spezifikation
Klebstofftyp Polyisoprene, Synthetic
Farbe Naturfarben, Grün, Schwarz
Format Tape
Material Crepe Paper
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Gravity discharge and vacuum autoclaves
Menge Je 1
Abmessungen (L x B) 55 cm x 25.4 cm
Länge (angloamerikanisch) 2.16 in.
Länge (metrisch) 55 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm