Learn More
Microspec™ Autoklavenbeutel
Click to view available options
Länge (metrisch):
302 mm
632 mm
633 mm
Außenverpackung:
Beutel
EcoPak
Menge:
200
1200
1500
Packungsgröße:
1500 Stück
200 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Durchsichtige Beutel mit blauer Kennzeichnung für biologische Gefahrenstoffe für eine sichere Entsorgung
- Aus starkem Polypropylen
- Geeignet für wiederholtes Autoklavieren
- Starke Seitennähte für den sicheren Halt von Gegenständen
- Beschriftungsfeld vorne
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Transparenter, blauer Druck |
| Einwegprodukt | Ja |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Dicke (metrisch) | 50 μm |
| Filmbeschreibung | Polypropylen |
| Anzahl pro Karton | 200 |
| Außenverpackung | EcoPak |
| Mehr anzeigen |