Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Breather Bags with Self-Sealing Closure
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30308707 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
6 in.
8 in.
9 in.
10 in.
11 in.
12 in.
13 in.
14 in.
15 in.
17 in.
18 in.
20 in.
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
3,5 in.
4 in.
5 in.
6 in.
7 in.
8 in.
10 in.
12 in.
14 in.
15 in.
16 in.
18 in.
24 in.
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 30308707
Marke: Keystone Cleanroom Products 00206TWBBSSSD
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
These Tyvek™ Breather Bags will not rip or puncture. Includes self-sealing closure.
The medical grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Chevron Peel Opening
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Convenient Self-Sealing Closure
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Certificate of Conformance (COC)
Verschlusstyp Self-seal
Farbe Clear, White
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Material Tyvek
Sterilität Non-sterile
Latexfrei Yes
Abmessungen (L x B) 2 x 6 in.
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 5.1 cm
Produkttyp Autoclave Bag
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis