Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoklavierbar Tyvek™ Stopperschlauch mit Heißsiegelverschluss
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products ProdukteBeschreibung
Der medizinische Grad 1073B Tyvek™ Das Material weist von allen für die Dampfsterilisation geeigneten Materialien die höchsten mikrobiellen Barriereeigenschaften auf. Tyvek Der Schlauch ist auch kompatibel mit VHP Dekontaminationszyklen, die häufig bei Isolatortechnologie verwendet werden. Nimmt kein Wasser auf oder adsorbiert es.
- Hergestellt und verpackt in ISO zertifizierter Reinraum
- Doppelt geschweißte Werkssiegel
- Autoklavierbar bei bis zu 125 °C
- Reiß- und durchstechfest
- Hydrophob
- Fusselfrei
- Hitzesiegel geschlossen
- Die Schläuche bieten Flexibilität bei der Größe
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Heißversiegelung |
| Farbe | Klar, Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampf-, EtO-, Gamma- oder VHP Sterilisation |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Abmessungen (L x B) | 7 Fuß x 500 Fuß |
| Mehr anzeigen |