Learn More
Masterflex™ 15M TUBE TYGON R3603 8X12,8MM
Saint Gobain Performance Plastics™ wurde speziell für die Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb entwickelt und bietet hohe Toleranzen und Lot-zu-Lot-Konsistenz, die zu reproduzierbaren Ergebnissen im Labor führen.
Marke: Masterflex™ 06407-84
Additional Details : Gewicht : 1.53000kg
Beschreibung
Die durchgängig zuverlässigsten Schläuche für Laboranwendungen
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Weniger durchdringbar als Gummischläuche
- Mit biologischen Weichmachern
- Enthält keine Phthalate und kein BPA
- Die Wickel sind zur einfachen Messung in 30.4 cm-Intervallen (1 Fuß) markiert.
- Als Vakuumschläuche erhältlich
Auf Langlebigkeit ausgerichtet
- Widerstandsfähig gegen Biegeermüdung und Abrieb.
- Überdauert den ursprünglichen R-3603 in vielen Peristaltikpumpen um 3 zu 1.
- Überragende Lebensdauer senkt den Arbeitsaufwand im Labor und die Kosten für Ersatz.
Anwendungen:
- Allgemeine Laboranwendungen
- Biopharmazeutisches Produkt
- Nahrungsmittel und Getränke
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Analysegeräte
Konform mit folgenden Vorschriften:
- USP-Klasse VI
- FDA-Kriterien
- NSF-51
Sterilisationsverfahren:
- Autoklavierbar — Dampf: 30 Minuten bei 1.03 bar (15 psi) bei 121 °C (250 °F)
- Gas — Ethylenoxid
Spezifikation
FDA-zugelassen bezüglich des Kontakts mit Lebensmitteln, NSF 51 Norm, USP-Klasse VI | |
7.9 mm | |
15 m | |
Durchsichtig | |
74 °C |
Autoklavierbar | |
12.7 mm | |
2.4 mm | |
56 (Shore A) |