Learn More
Buerkle™ Autoklavierbare Silikonschläuche, transparent
Artikelnummer. 17290634 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Gesamtlänge (metrisch):
5 m
25 m
50 m
Packungsgröße:
1 Rollen
25 Meter
5 Meter
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
17290634 12 mm 25 m 1 Rollen
15802697 12 mm 5 m 5 Meter
17260634 6 mm 25 m 1 Rollen
15812697 5 mm 50 m 25 Meter
17210634 6 mm 5 m 1 Rollen
10453802 15 mm 5 m 5 Meter
17270634 9 mm 25 m 1 Rollen
10154922 16 mm 5 m 5 Meter
17220634 10 mm 5 m 1 Rollen
17280634 10 mm 25 m 1 Rollen
17200644 16 mm 25 m 1 Rollen
15842577 8 mm 50 m 25 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Achtung: Rollenlänge geändert!
Artikelnummer. 17290634 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 88810812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00 CHF
    122.29 CHF / 1 Rollen
    Sparen 1.71 CHF
    1% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Achtung: Rollenlänge geändert!
Autoklavierbarer transparenter Silikonschlauch – Sehr flexibler, transparenter Schlauch. Gute Beständigkeit gegen schwache Säuren und Basen.
  • Transparent
  • Temperatur -60 °°C bis +180 °°C
  • Autoklavierbar, Ethylenoxid
  • Geeignet für Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Gesamtlänge (metrisch) 25 m
Dicke (metrisch) 2 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Farbe Durchsichtig
Härte 60 (Shore A, ± 5)
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C