Learn More
Buerkle™ Autoklavierbare Silikonschläuche, transparent
Product Code. 10453802 Shop All Bürkle Products
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Gesamtlänge (metrisch):
5 m
25 m
50 m
Unit Size:
1 Rollen
25 Meter
5 Meter
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Unit Size
10453802 15 mm 5 m 5 Meter
15802697 12 mm 5 m 5 Meter
17260634 6 mm 25 m 1 Rollen
15812697 5 mm 50 m 25 Meter
17210634 6 mm 5 m 1 Rollen
17270634 9 mm 25 m 1 Rollen
10154922 16 mm 5 m 5 Meter
17220634 10 mm 5 m 1 Rollen
17280634 10 mm 25 m 1 Rollen
17290634 12 mm 25 m 1 Rollen
17200644 16 mm 25 m 1 Rollen
15842577 8 mm 50 m 25 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Achtung: Rollenlänge geändert!
Product Code. 10453802 Supplier Buerkle™ Supplier No. 88031015
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
View all promotions
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Achtung: Rollenlänge geändert!
Autoklavierbarer transparenter Silikonschlauch – Sehr flexibler, transparenter Schlauch. Gute Beständigkeit gegen schwache Säuren und Basen.
  • Transparent
  • Temperatur -60 °°C bis +180 °°C
  • Autoklavierbar, Ethylenoxid
  • Geeignet für Lebensmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Silikon
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Dicke (metrisch) 2.5 mm
Zur Verwendung mit Lebensmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Resistenzeigenschaften Alkalibeständig, Schwach säurebeständig
Farbe Durchsichtig
Härte 55 (Shore A)
Flexibilität Flexibel
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C