Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoklavierbare Stopfen Schüsselabdeckungen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17851061 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
11 bis 16 in.
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
17851061 11 bis 16 in. 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17851061 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BWLNWB20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 CHF
    3065.77 CHF / 500 Stück
    Sparen 284.23 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Keystone Reinraumprodukte Autoklavierbare Stopfen Schüsselabdeckungen sorgen für einen sekundären Schutz bei aseptischen Präsentationen und bei der Einrichtung von Geräten
  • Verhindern Sie die mikrobielle und partikelartige Kontamination wichtiger Teile beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Senkt Arbeitskosten
  • Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
  • Praktisch verpackt 1 heißversiegelter markierter Polybeutel
  • Dampfsterilisationsanzeige – autoklavierbar bis 135 °°C
  • Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Keine
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Stöpselschalen
Enthält Dampfanzeige
Material Zellulose
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 500
Anzahl pro Packung 1
Größe 20 in.
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C bis 135 °C
Durchmesser (angloamerikanisch) 11 bis 16 in.
Produkttyp Abdeckung