Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoklavierbare Stopfen Schüsselabdeckungen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17758217 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (angloamerikanisch):
12 bis 20 in.
20 bis 26 in.
26 bis 30 in.
30 bis 40 in.
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
50 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
17758217 12 bis 20 in. 500 Stück
17768217 20 bis 26 in. 250 Stück
17778217 26 bis 30 in. 100 Stück
17720378 30 bis 40 in. 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17758217 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. BWLNWB24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 CHF
    3065.77 CHF / 500 Stück
    Sparen 284.23 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Keystone Reinraumprodukte Autoklavierbare Stopfen Schüsselabdeckungen sorgen für einen sekundären Schutz bei aseptischen Präsentationen und bei der Einrichtung von Geräten
  • Verhindern von mikrobiellen und partikelartigen Kontaminationen wichtiger Teile, beim Einrichten des Fließbands zum Abfüllen
  • Ideale Schutzvorrichtungen: Bleiben an Ort und Stelle, wenn die Isolator- oder cRABS-Türen offen sind, und werden mit dem Isolatorhandschuhsystem entfernt, nachdem die Türen geschlossen worden sind
  • Macht Schneiden von Material und Verwendung von partikelerzeugendem Autoklavierband unnötig
  • Hergestellt und verpackt in einer kontrollierten Reinraumumgebung
  • Vereinfacht die Konformität mit den standardmässigen Verpackungsprozeduren
  • Dampfsterilisations-Indikatorstreifen im Lieferumfang enthalten
  • Autoklavierbar bis 135 °C
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung (COC)
Verschlusstyp Keine
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Enthält Indikator für Dampfsterilisation
Material Zellulose
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Außenverpackung Heißversiegelte Poly-Tasche
Menge 500/Packung
Durchmesser (angloamerikanisch) 12 bis 20 in.
Produkttyp Abdeckung