Learn More
Cole-Parmer™ PVDF SCHALTTAFEL-VERSCHRAUB. 6,4MM 6,4MM
Cole-Parmer™ Schottstutzen aus PVDF mit Klemmringverschraubung besitzen eine sehr gute chemische und thermische Beständigkeit.
Marke:  Cole-Parmer™ 06390-50
Artikelnummer. 11774819
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Nenndruck bis 220 psi bei 77 °F (25 °C).
  • Gebrauchstauglichkeit von 32 bis 212 °F (0 bis 100 °C).
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchmesser
7/32 Zoll Öffnung; 2-9/32 x 5/8 Zoll.
PVDF
Je 1 x
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PVDF SCHALTTAFEL-VERSCHRAUB. 6,4MM 6,4MM > Für Schlauch mit 1/4 Zoll Außendurchm.