Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbare Klemmverschraubung aus PVDF
Diese Klemmringverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme mit höherer Druckbeständigkeit als solche von als Stecknippelanschlüssen.
Marke: Cole-Parmer™ 06385-84
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für starre Schlauchsysteme, einschließlich Schläuche aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
- Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
- Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen und kostspielige Ausfallzeiten
- Sterilisation durch Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
3/8 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/4 Zoll NPT(M)-Gewinde | |
5/16 Zoll Öffnung; 1-11/32 x 13/16 Zoll. | |
1/4 in. NPT(M) |
PVDF | |
Je 1 x | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
Klemmverschraubung |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Autoklavierbare Klemmverschraubung aus PVDF > Für 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchm. x 1/4 Zoll-NPT(Stecker)-Gewinde
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur