Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbare Klemmverschraubung aus PVDF
Diese Klemmringverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme mit höherer Druckbeständigkeit als solche von als Stecknippelanschlüssen.
Marke:  Cole-Parmer™ 06385-82
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11744749
  • 10.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Verfügbare Aktionen anzeigen
Beschreibung
  • Für starre Schlauchsysteme, einschließlich Schläuche aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
  • Keine Leckagen, Durchflussbeschränkungen und kostspielige Ausfallzeiten
  • Sterilisation durch Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
1/4 Zoll Außendurchmesser des Schlauchs x 1/4 Zoll NPT(M)-Gewinde
7/32 Zoll Öffnung; 1-3/16 x 5/8 Zoll.
1/4 in. NPT(M)
PVDF
Je 1 x
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Klemmverschraubung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Autoklavierbare Klemmverschraubung aus PVDF > Für 1/4 Zoll Schlauch-Außendurchm. x 1/4 Zoll-NPT(Stecker)-Gewinde