Learn More
Brand™ Autoklavierbare Polypropylen-Zentrifugenröhrchen mit Rand
Artikelnummer. 12070912 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
30 ml
48 ml
110 ml
Länge (metrisch):
100 mm
120 mm
Durchmesser (metrisch):
16 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
250 Stück
50 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
12070912 10 ml 100 mm 16 mm 250 Stück
10161441 110 ml 120 mm 40 mm 20 Stück
12080912 48 ml 100 mm 30 mm 25 Stück
10263681 30 ml 100 mm 20 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12070912 Lieferant Brand™ Lieferanten-Nr. 115342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.00 CHF
    124.91 CHF / 250 Stück
    Sparen 101.09 CHF
    44% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Polypropylen. Autoklavierbare BRAND™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen mit Rand widerstehen relativen Zentrifugierbeschleunigungen (RZB) bis zu 4500. Autoklavierbar bis zu 121 °C. Mit rundem Boden. Verschluss nicht mitgeliefert.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Für RZB bis zu 4500
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Runder Boden
  • Verschluss nicht mitgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar (121 °C)
Länge (metrisch) 100 mm
Bodenform Rund
Verschluss inklusive Nein
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchen
Max. RZB 4500 × g