Learn More
Brand™ Autoklavierbare Polypropylen-Zentrifugenröhrchen mit Rand
Aus Polypropylen. Autoklavierbare BRAND™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen mit Rand widerstehen relativen Zentrifugierbeschleunigungen (RZB) bis zu 4500. Autoklavierbar bis zu 121 °C. Mit rundem Boden. Verschluss nicht mitgeliefert.
Marke:  Brand™ 115350
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12080912
  • 47.10 CHF / 25 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 17-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Für RZB bis zu 4500
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Runder Boden
  • Verschluss nicht mitgeliefert
Spezifikation
Spezifikation
Abgerundet
Autoklavierbar bis 121 °C
100 mm
Zentrifugenröhrchen
Polypropylen
Nein
30 mm
4500 × g
48 ml