Learn More
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer Verbinder aus PFA, Klemmverschraubung
Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme und können höheren Drücken stand halten als Stecknippelanschlüsse.
Marke:  Cole-Parmer™ 31320-23
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11725718
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in geraden, "T"- und Ellenbogenformen für unübertroffene Vielseitigkeit
  • Verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt
  • Hervorragend geeignet für Schläuche aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
  • Sterilisation durch Autoklavieren oder Ethylenoxid (ETO)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Schlauch mit 3/8 Zoll Außendurchmesser
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Klemmverschraubung
PFA
Je 1 x
Gerade
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Autoklavierbarer Verbinder aus PFA, Klemmverschraubung > Für 3/8 Zoll Schlauch-Außendurchm. x / Zoll-NPT(Stecker)-Gewinde