Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 9630
Artikelnummer. 15663278
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15663278 44 1 Paar
15683268 36 1 Paar
15693268 37 1 Paar
15603278 38 1 Paar
15613278 39 1 Paar
15623278 40 1 Paar
15633278 41 1 Paar
15643278 42 1 Paar
15653278 43 1 Paar
15673278 45 1 Paar
15683278 46 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15663278 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 9630/44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.35 CHF
    42.50 CHF / 1 Paare
    Sparen 4.85 CHF
    10% Rabatt
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Orange
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSEN, bitte wählen Sie bei Ihrer Bestellung eine gerade Größe (36, 38, 40, 42, 44, 46).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Farbe Orange
Größe 44
Modell 9630