Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39630
Artikelnummer. 15681268
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15681268 41 1 Paar
15631268 36 1 Paar
15641268 37 1 Paar
15651268 38 1 Paar
15661268 39 1 Paar
15671268 40 1 Paar
15691268 42 1 Paar
15601278 43 1 Paar
15611278 44 1 Paar
15621278 45 1 Paar
15631278 46 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15681268 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 39630/41
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.60 CHF
    44.53 CHF / 1 Paare
    Sparen 5.07 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Orange
  • Rutschfeste Außensohle
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Farbe Orange
Größe 41
Sohleneigenschaften Rutschfest
Modell 39630