Learn More
- Home
- Products
- Sterilisatoren und Autoklaven
- Autoklavenbeutel
- Keystone Cleanroom Products Autoklavierbarer Entlüftungsbeutel für Isolatoren
Keystone Cleanroom Products Autoklavierbarer Entlüftungsbeutel für Isolatoren
Artikelnummer. 17796929 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
6 in.
8 in.
9,5 in.
10 in.
11 in.
12 in.
13 in.
14 in.
15 in.
17 in.
18 in.
20 in.
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
3,5 in.
4 in.
5 in.
6 in.
7 in.
8 in.
10 in.
12 in.
14 in.
15 in.
16 in.
18 in.
24 in.
Kapazität (metrisch):
0,44 l
0,47 l
0,6 l
0,69 l
1,42 l
1,49 l
1,95 l
1,98 l
1,99 l
2,26 l
2,98 l
3,56 l
4,2 l
4,8 l
4,97 l
5 l
5,2 l
6,76 l
7,45 l
8,25 l
9,8 l
10,3 l
12,7 l
13,9 l
15,5 l
17,9 l
20,9 l
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
31 product options available for selection
| Artikelnummer. | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|
| 17796929 | 26 in. | 16 in. | 10,3 l | 500 Stück |
| 17766909 | 6 in. | 3 in. | 0,44 l | 1000 Stück |
| 17756909 | 9,5 in. | 2 in. | 0,47 l | 1000 Stück |
| 17786909 | 8 in. | 3,5 in. | 0,69 l | 500 Stück |
| 17776909 | 8 in. | 3 in. | 0,6 l | 500 Stück |
| 17716919 | 10 in. | 5 in. | 1,42 l | 500 Stück |
| 17726919 | 8 in. | 6 in. | 1,42 l | 500 Stück |
| 17796909 | 15 in. | 4 in. | 1,49 l | 500 Stück |
| 17706919 | 22 in. | 4 in. | 1,95 l | 500 Stück |
| 17736919 | 12 in. | 6 in. | 1,98 l | 500 Stück |
| 17786919 | 10 in. | 8 in. | 1,99 l | 500 Stück |
| 17776919 | 13 in. | 7 in. | 2,26 l | 500 Stück |
| 17796919 | 15 in. | 8 in. | 2,98 l | 500 Stück |
| 17726929 | 11 in. | 10 in. | 2,98 l | 500 Stück |
| 17706929 | 18 in. | 8 in. | 3,56 l | 500 Stück |
| 17746929 | 14 in. | 12 in. | 4,2 l | 500 Stück |
| 17746919 | 28 in. | 6 in. | 4,2 l | 500 Stück |
| 17756919 | 32 in. | 6 in. | 4,8 l | 500 Stück |
| 17736929 | 20 in. | 10 in. | 4,97 l | 500 Stück |
| 17756929 | 17 in. | 12 in. | 5 l | 500 Stück |
| 17766919 | 35 in. | 6 in. | 5,2 l | 500 Stück |
| 17716929 | 34 in. | 8 in. | 6,76 l | 500 Stück |
| 17786929 | 17 in. | 16 in. | 6,76 l | 500 Stück |
| 17776929 | 20 in. | 15 in. | 7,45 l | 500 Stück |
| 17766929 | 24 in. | 14 in. | 8,25 l | 500 Stück |
| 17726939 | 22 in. | 18 in. | 9,8 l | 500 Stück |
| 17706939 | 32 in. | 16 in. | 12,7 l | 250 Stück |
| 17716939 | 35 in. | 16 in. | 13,9 l | 250 Stück |
| 17736939 | 26 in. | 24 in. | 15,5 l | 250 Stück |
| 17746939 | 30 in. | 24 in. | 17,9 l | 250 Stück |
| 17756939 | 35 in. | 24 in. | 20,9 l | 250 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17796929
Supplier
Keystone Cleanroom Products
Supplier No.
BBMGTVKSS1626HH
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
4165.00 CHF
3842.43 CHF / 500 Stück
Sparen 322.57 CHF
7% Rabatt
Verfügbar ab: 08-01-2027
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Tyvek™ und die Polyethylenfilmkonstruktion für hohe Festigkeit und außergewöhnliche mikrobielle Barriere absorbiert oder adsorbiert nicht VHP
- Für Dampfsterilisation konzipiert, funktioniert aber auch mit Gammabestrahlung, EtO und VHP
- Fusselfreie, abziehbare Dichtungen
- Hochgradig durchsichtig, damit Produkte gut sichtbar sind
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- Hergestellt und verpackt in einem zertifizierten ISO 6-Reinraum
- Funktioniert sowohl mit Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät
- Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | Selbstversiegelnd |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Isolator |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Sterilisationsmethode | Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP |
| Dicke (angloamerikanisch) | 8 mil |
| Länge (angloamerikanisch) | 26 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Produkttyp | Autoklavierbeutel |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 349 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 10,3 l |
| Länge (metrisch) | 66 cm |
| Breite (metrisch) | 40,6 cm |
| Dicke (metrisch) | 203 μm |
| Show More Show Less |