Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Breather Bag for Isolators
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17716919 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
6 in.
8 in.
9,5 in.
10 in.
11 in.
12 in.
13 in.
14 in.
15 in.
17 in.
18 in.
20 in.
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
3,5 in.
4 in.
5 in.
6 in.
7 in.
8 in.
10 in.
12 in.
14 in.
15 in.
16 in.
18 in.
24 in.
Kapazität (metrisch):
0,44 l
0,47 l
0,6 l
0,69 l
1,42 l
1,49 l
1,95 l
1,98 l
1,99 l
2,26 l
2,98 l
3,56 l
4,2 l
4,8 l
4,97 l
5 l
5,2 l
6,76 l
7,45 l
8,25 l
9,8 l
10,3 l
12,7 l
13,9 l
15,5 l
17,9 l
20,9 l
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17716919
Marke: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0510HH
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese selbstabdichtenden Entlüftungsbeutel verfügen über ein Abzieh- und Aufhängeloch aus Chevron, mit dem sich der zuvor dampfsterilisierte Beutel in einem Isolator für die VHP-Dekontamination der Außenverpackung aufhängen lässt.
  • Die Tyvek™ und Polyethylen-Folienkonstruktion sorgt für hohe Festigkeit , bietet eine außergewöhnliche Mikrobenbarriere und adsorbiert kein VHP
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation, funktioniert aber auch mit Gammabestrahlung, EtO und VHP
  • Fusselfreie, abziehbare Dichtungen
  • Hochgradig durchsichtig, damit Produkte gut sichtbar sind
  • Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
  • In einer ISO 6-konformen Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Funktioniert sowohl mit Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät
  • Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 41 oz.
Kapazität (metrisch) 1,42 l
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Selbstversiegelnd
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Isolator
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 203 μm
Latexfrei Ja
Sterilisationsmethode Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP
Dicke (angloamerikanisch) 8 mil
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Länge (metrisch) 24,4 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12,7 cm
Produkttyp Autoclave Bag