Beschreibung
- Das AutoBlot System 48 ist ein automatisiertes Western-Blot-Gerät, das einen automatischen Betrieb für Western-Blotting-Membranstreifenexperimente ermöglicht.
- Die Probe wird entsprechend den Versuchsanforderungen hinzugefügt. Das Gerät gibt dann automatisch Flüssigkeit ab, saugt Flüssigkeit ab, inkubiert, spült und fügt Substrat hinzu.
- Flüssigkeitsansaugvolumen, Verteilungsvolumen, Zeit, Temperatur und Schüttelgeschwindigkeit der Inkubationsplatte können vom Benutzer eingestellt oder bearbeitet werden.
- Das AutoBlot System 36 besteht aus einem Gerät, Dosier- und Waschflaschen, Abfallflaschen, einer Einweg-Inkubationsplatte mit 36 Streifen und einer Steuerungssoftware.
- Dieses System hilft Ihnen, Ihre Anforderungen an Immunoblot-Untersuchungen zu erfüllen, indem es menschliche Fehler minimiert, die Produktivität steigert und genaue und konsistente Ergebnisse liefert.
- CE-Kennzeichnung.
- Nur zur Verwendung durch Fachpersonal.
- Arbeitsbelastung reduzieren.
- Führen Sie eine ganze Charge von Proben in einem einzigen Arbeitsgang durch.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 48 Streifen |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AutoScan Pro |
| Gel Compatibility | Nicht zutreffend |
| Gelgröße | Nicht zutreffend |
| Membrankompatibilität | Cellulosenitrat |
| Transfermodus | Nicht zutreffend |
| Running Time | 3 bis 4 Std. |
| Durchsatz | 48 Streifen/Lauf |
| Mehr anzeigen |