Learn More
Slice™ Automatisch einziehbarer Kastenschneider
Artikelnummer. 16483609
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Grün
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16483609 Schwarz/Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16483609 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.59 CHF
    27.68 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.91 CHF
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügt über eine finger-friendly™ Sicherheitsklinge aus moderner Keramik
  • Grifftyp: automatisch einziehbar
  • Der Griff verfügt über das ergo-J-Haken-Design
  • Kompatible Klingen: Slice™ 10404, 10408
  • Finger-friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende Klinge
  • Enthält 1 doppelseitige Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze
  • Beidhändig verwendbar
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
  • Gewinner des Red Dot Design Award
Bestellinformation
Hinweis: Für diesen Artikel gilt ein Mindestbestellwert von 500,00 $.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Länge (angloamerikanisch) 6,69 in.
Länge (metrisch) 170 mm
Material TPEE, GFN, POM, Karbonstahl, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 1 doppelseitige Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 3,52 oz.
Gewicht (metrisch) 99,7 g
Breite (angloamerikanisch) 3,40 in.
Breite (metrisch) 86,35 mm
Grifftyp Automatisch einziehbar
Produkttyp Kastenschneider