Learn More
Thermo Scientific™ Automatische Befüllung für VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad
Artikelnummer. 15419539 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Thermo Scientific VersaCool Kühlwasserkreislaufbad
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15419539
Marke: Thermo Scientific™ 230000005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit der Funktion 'Autorefill' behalten Sie automatisch den optimalen Flüssigkeitsstand in VersaCool bei und sorgen dafür, dass dieser optimal bleibt.
Mit der Funktion 'Autorefill' behalten Sie automatisch den optimalen Flüssigkeitsstand in VersaCool bei und sorgen dafür, dass dieser optimal bleibt. Bietet Sicherheit durch benutzerdefinierte Start- und Stoppstufen sowie eine Funktion zur Zeitbegrenzung. Das Nadelventil ermöglicht die Steuerung der Füllrate von einem möglichst schnellen Nachfüllen bis hin zu einem langsamen Nachfüllen, bei dem jegliche Auswirkungen auf die Temperaturstabilität minimiert werden. Dazwischen liegende Füllraten sind ebenfalls möglich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Automatisches Nachfüllen für VersaCoolandtrade Kühlwasserkreislaufbad
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific VersaCool Kühlwasserkreislaufbad
Typ Automatisch befülltes Gerät