Learn More
3M™ Aura™ Spezial-Respirator, Serie 9300
Click to view available options
:
Filter efficiency: FFP1; Unvalved; Shape: cup
Descrizione
Passend für eine Vielzahl von Gesichtsformen und -größen
- Filtertechnik mit geringem Atmungswiderstand für eine einfachere Atmung
- Ausgeklügeltes dreiteiliges Design für mehr Bewegungsfreiheit beim Sprechen und damit mehr Tragekomfort
- Geprägtes Oberteil für weniger Beschlagen der Brille
- Geformtes Nasenteil für verbesserte Kompatibilität mit der Brille
- Innovative Kinnlasche zum einfachen Anziehen und Einstellen der Atemschutzmaske im Gesicht
- Wird in einer hygienischen Verpackung geliefert, um die Atemschutzmaske vor Verschmutzung zu schützen, praktische Aufbewahrungs- und Zugriffsmöglichkeit am Arbeitsplatz.
- Das Cool Flow™ Ventil reduziert die Wärmeentwicklung und gewährleistet komfortablen Schutz – auch bei Hitze und Feuchtigkeit
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto