Learn More
3M™ Aura™ Staubmaske
Click to view available options
:
Filtertyp:Gehäuse FFP3
Beschreibung
- Einzeln verpackt, um Kontaminationen zu vermeiden
- Weiches Abdeckband auf der Innenseite sorgt für mehr Komfort
- Leicht und faltbar
- Gleichmäßig gespannte Kopfbänder zur Entlastung des Gurtdrucks
- Das zentral positionierte Kühlventil reduziert die Wärmeentwicklung, erleichtert die Atmung und kühlt den Atem.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN149: 2001 A1: 2009 FFP3 NR D |
| Farbcode | Rot |
| Design Type | 3-teilig |
| Filtertyp | FFP3 |
| Produkttyp | Staubmaske |
| Mit Ausatemventil | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Industrie, Zementstaub, Arzneimittel, Töpferei und Keramik, Bewirtschaftung |
| Modell | 9330 Staubmaske |
| Menge | 20/Packung |
| Beständig gegen | Feinstaub, Wasser und Ölnebel |
| Mehr anzeigen |