missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AUH Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen™ PA5112239

Artikelnummer. 17110104

  • 499.00 CHF / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

AUH Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), IP

The methylglutaconyl-CoA hydratase, mitochondrial protein binds to the AU-rich element (ARE), a common element found in the 3' UTR of rapidly decaying mRNA such as c-fos, c-myc and granulocyte/ macrophage colony stimulating factor. ARE elements are involved in directing RNA to rapid degradation and deadenylation. AUH is also homologous to enol-CoA hydratase, an enzyme involved in fatty acid degradation, and has been shown to have intrinsic hydratase enzymatic activity. AUH is thus a bifunctional chimera between RNA binding and metabolic enzyme activity. A possible subcellular localization in the mitochondria has been demonstrated for the mouse homolog of this protein which shares 92% identity with the human protein. It has been suggested that AUH may have a novel role as a mitochondrial located AU-binding protein. Human AUH is expressed as a single mRNA species of 1.8 kb, and translated as a 40- kDa precursor protein which is subsequently processed to a 32- kDa mature form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

AUH
Polyclonal
Unconjugated
AUH
3-methylglutaconyl-CoA hydratase; AU RNA binding methylglutaconyl-CoA hydratase; AU RNA binding protein/enoyl-CoA hydratase; AU RNA binding protein/enoyl-coenzyme A hydratase; AU RNA-binding protein/enoyl-Coenzyme A hydratase; AU-binding enoyl-CoA hydratase; AU-binding protein/enoyl-CoA hydratase; Auh; AU-specific RNA-binding enoyl-CoA hydratase; C77140; Itaconyl-CoA hydratase; Methylglutaconyl-CoA hydratase, mitochondrial; muAUH; W91705
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography, Protein A
RUO
549
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
Q13825
AUH
E. coli-derived Human AUH fragment.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt