Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Violet 6 Conversion Kit
Artikelnummer. 31722922
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Lila
Rot
Packungsgröße:
1 Set
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
31722922 Rot 1 Set
31722852 Lila 1 Set
31722771 Gelb 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31722922 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A36571
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Attune NxT Violet 6 Conversion kits are designed to reconfigure Attune NxT four-channel violet instruments to allow detection of six channels of violet.
Attune NxT Violet 6 Conversion kits are for use in the reconfiguration of four-channel Attune NxT instruments to enable detection of six channels of violet. A conversion kit is required for each original and any upgraded lasers of the instrument. The conversion is carried out in your laboratory by a Field Service Engineer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Attune
Inhalt und Lagerung Optischer Block und Filter
Menge 1 kit
Farbe Rot
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ NxT Vierkanal-Violett-Gerät
Produkttyp Umrüstsatz für Durchflusszytometer