Learn More
Invitrogen™ Attune™ Laser Upgrade Kits
Beschreibung
Enhance the capabilities of your Attune NxT Acoustic Focusing Flow Cytometer and Attune CytPix Imaging Enhanced Flow Cytometer with our versatile laser upgrade kits. Available in red, yellow, violet, and green options, these upgrade kits are designed to expand your instrument's fluorescence detection capabilities, enabling a broader range of research applications and enhancing the versatility of your flow cytometry experiments.
Angesichts der großen Auswahl an Marken, Farbstoffen und Anwendungen ist die Upgrade-Möglichkeit für Ihr Gerät von entscheidender Bedeutung. Das Red Laser Upgrade Kit ermöglicht die Erkennung von APC, Alexa Fluor™ 700, und APC-Tandemfarbstoffne für die Immunophenotypisierung sowie viele andere funktionelle Reagenzien wie CellTrace™ Far Red für die Zellproliferation, LIVE/DEAD™ Fixable Far Red oder Near IR Farbstoffe für die Lebensfähigkeit, Vybrant™ DyeCycle™ Ruby für die Live-Zellzyklus-Analyse und dunkelrot anregende fluoreszierende Proteine.
Erweiterte Funktionen
Eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Forschungsgelder optimal auszunutzen besteht in Upgrades, wodurch Sie die Möglichkeiten Ihres Instruments erweitern und gleichzeitig die Ausgaben für neue Instrumente minimieren können. Über den Upgrade-Pfad können Sie mit dem Attune™ NxT-Zytometer Ihr Gerät mit verschiedenen Laserkonfigurationen konfigurieren, um Ihren ständig wechselnden Forschungsanforderungen gerecht zu werden.
Einfache Installation
Das Attune™ NxT Zytometer wurde entwickelt, um den Zeitaufwand eines qualifizierten Servicetechnikers für die Einrichtung zusätzlicher Funktionen zu minimieren. Dieses Red Laser Upgrade-Kit wird mit allen optischen Teilen geliefert, die für die Aktualisierung des Geräts in der Regel in weniger als 4 Stunden erforderlich sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Produktlinie | Attune |
| Inhalt und Lagerung | Enthält roten Laser mit Glasfaserkabel und Optikblock. |
| Menge | 1 Kit |
| Farbe | Red |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
| Produkttyp | Laser-Upgrade-Kit für Durchflusszytometer |