Learn More
Attune™ NxT No-Wash No-Lyse Filter Kit
Das Attune™ NxT No-Wash No-Lyse Filterkit ermöglicht die Konfiguration des Attune™ NxT Acoustic Focusing Zytometers mit einem zusätzlichen seitlichen Streukanal vom violetten Laser, wodurch eine No-Lyse-No-Wash-Immunophenotypisierung von Vollblut ermöglicht wird.
Marke:  Invitrogen 100022776
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 15390657
  • 1104.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht die Anwendung ohne Waschen/ohne Lyse
Die Immunphenotypisierung von Vollblut mit herkömmlicher Durchflusszytometrie erfolgt in der Regel mit Lyse der roten Blutzellen (RBCs), gefolgt von einem Waschschritt. Diese Schritte können zu erheblichen Zellverlusten und -schäden führen.
Während zuvor eine No-Lyse-No-Wash-Methode für die Immunphenotypisierung von Vollblut beschrieben wurde, ist diese Methode in der traditionellen Durchflusszytometrie, die hydrodynamische Kräfte verwendet, um Zellen im Flussstrom zu orientieren, nur von begrenztem Nutzen. Darüber hinaus ist eine signifikante Probenverdünnung in Nicht-Lyse, Nicht-Wasch-Methoden erforderlich, um eine geringe Übereinstimmung mit roten Blutkörperchen zu erreichen, was extrem lange Akquisitionszeiten erfordert.
Mit dem Attune™ NxT-Zytometer können Sie Daten schnell erfassen, selbst aus verdünnten Proben, indem Sie entweder ein fluoreszierendes Reagenz als Auslöser zur Eliminierung roter Blutkörperchen oder eine differenzielle seitliche Streuung mit blauer und violetter Streuung verwenden. Dieses Kit ermöglicht den seitlichen Streuungsansatz.
Spezifikation
Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Enthält:
• 1 Dichroitischer 415 LP-Filter
• 1 Emission 405/10 BP-Filter
Lagerung (bei Raumtemperatur).
No-Wash No-Lyse-Filtersatz für Durchflusszytometer
Attune™