Learn More
Attune™ NxT Filter, 496LP
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Ersatzfilter für einen 496 LP Filter, der für den optischen Pfad des Attune™ NxT Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung benötigt wird.
Marke: Invitrogen 100022753
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Ersatzfilter für langen Durchlauf
- Wird im optischen Pfad des Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer
Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Durchflusszytometerfilter | |
Attune™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.