Learn More
Attune™ NxT Emission Filter, 585/16BP
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen 585/16 Bandpass Ersatzfilter, der für den optischen Pfad des Attune™ NxT Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung benötigt wird.
Marke: Invitrogen 100022759
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Bandpass Ersatzfilter
- Wird im optischen Pfad des Attune™ NxT Acoustic Focusing Cytometer
Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Emissionsfilter für Durchflusszytometer | |
Attune™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.