Learn More
Attune™ NxT-Dichroikfilter, 740DLP
Attune NxT-Dichroikfilter, 740DLP
Marke: Invitrogen 100022774
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Ersatzfilter für einen 740 DLP dichroitischen Filter, der für den optischen Pfad des Attune™ NxT Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung benötigt wird.Spezifikation
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung | |
Raumtemperatur | |
Attune™ NxT Dichroikfilter | |
Je 1 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.