Learn More
Invitrogen™ Attune™ Laser Upgrade Kits
Artikelnummer. 17331939
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Green
Red
Violet
Yellow
Zur Verwendung mit (Geräte):
Attune CytPix Flow Cytometer
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17331939 Violet Attune CytPix Flow Cytometer 1 Stück
15300667 Violet Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung 1 Stück
15310667 Red Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung 1 Stück
15320667 Yellow Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung 1 Stück
17189705 Green Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung 1 Set
17311939 Red Attune CytPix Flow Cytometer 1 Stück
17321939 Yellow Attune CytPix Flow Cytometer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17331939 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A52446
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Enhance the capabilities of your Attune NxT Acoustic Focusing Flow Cytometer and Attune CytPix Imaging Enhanced Flow Cytometer with our versatile laser upgrade kits.
Enhance the capabilities of your Attune NxT Acoustic Focusing Flow Cytometer and Attune CytPix Imaging Enhanced Flow Cytometer with our versatile laser upgrade kits. Available in red, yellow, violet, and green options, these upgrade kits are designed to expand your instrument's fluorescence detection capabilities, enabling a broader range of research applications and enhancing the versatility of your flow cytometry experiments.
Expanded capabilities
Maximize your research potential with our laser upgrade kits. Each kit is tailored to specific excitation wavelengths, allowing you to utilize a variety of labels, dyes, and applications. For example, the Red Laser Upgrade Kit expands the 637-nm excitation capabilities, facilitating the detection of APC, Alexa Fluor 700, APC-tandem dyes, and functional reagents such as CellTrace Far Red dye, LIVE/DEAD Fixable far red or near IR dyes, Vybrant DyeCycle Ruby dye, and far red–exciting fluorescent proteins. Similar enhancements are available with the yellow, violet, and green laser upgrade kits, each broadening the scope of detectable fluorophores and applications.
Cost-effective solutions
Upgrading your existing flow cytometer is a cost-effective way to extend its capabilities without the need to invest in new instruments. These upgrades allow you to configure your Attune NxT and Attune CytPix flow cytometers with different laser configurations, meeting the evolving demands of your research while optimizing your budget.
Simple installation
The Attune NxT and Attune CytPix flow cytometers are designed for easy upgrades. Each laser upgrade kit includes all necessary optical components and can be installed by a qualified service engineer in typically less than four hours. This minimizes downtime and ensures that your instrument is quickly back in operation with enhanced functionality.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie DJM
Enthält Laser upgrade
Anregung/Emission M-407
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flow Cytometry
Menge 1 Kit
Farbe Violet
Format Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune CytPix Flow Cytometer
Produkttyp Laser-Upgrade-Kit für Durchflusszytometer
Kennzeichnung RUO