Learn More
Invitrogen™ Attune™ Laser Upgrade Kits
Artikelnummer. 15300667
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Green
Red
Violet
Yellow
Zur Verwendung mit (Geräte):
Attune CytPix Flow Cytometer
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15300667 Violet Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung 1 Stück
15310667 Red Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung 1 Stück
15320667 Yellow Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung 1 Stück
17189705 Green Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung 1 Set
17311939 Red Attune CytPix Flow Cytometer 1 Stück
17321939 Yellow Attune CytPix Flow Cytometer 1 Stück
17331939 Violet Attune CytPix Flow Cytometer 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15300667 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 100022777
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Enhance the capabilities of your Attune NxT Acoustic Focusing Flow Cytometer and Attune CytPix Imaging Enhanced Flow Cytometer with our versatile laser upgrade kits.
Enhance the capabilities of your Attune NxT Acoustic Focusing Flow Cytometer and Attune CytPix Imaging Enhanced Flow Cytometer with our versatile laser upgrade kits. Available in red, yellow, violet, and green options, these upgrade kits are designed to expand your instrument's fluorescence detection capabilities, enabling a broader range of research applications and enhancing the versatility of your flow cytometry experiments.
Angesichts der großen Auswahl an Etiketten, Farbstoffen und Anwendungen ist die Möglichkeit, Ihr Gerät aufzurüsten, von entscheidender Bedeutung. Das Violet Laser Upgrade Kit ermöglicht den Nachweis vieler Stammzellenpopulationen mit den Farbstoffen Vybrant™ DyeCycle™ Violett, Pacific™ Blue, Green und Orange sowie vielen Qdot™ Nanocrystals und violett anregbaren Polymerfarbstoffen.
Erweiterte Funktionen
Eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Forschungsgelder optimal zu nutzen, besteht in Upgrades, wodurch Sie die Möglichkeiten Ihres Instruments erweitern und gleichzeitig die Ausgaben für neue Instrumente minimieren können. Über den Upgrade-Pfad können Sie mit dem Attune™ NxT-Zytometer Ihr Gerät mit verschiedenen Laserkonfigurationen konfigurieren, um Ihren ständig wechselnden Forschungsanforderungen gerecht zu werden.
Einfache Installation
Das Attune™ NxT Zytometer wurde entwickelt, um die Zeit zu minimieren, die ein qualifizierter Servicetechniker benötigt, um zusätzliche Funktionen hinzuzufügen. Dieses Violet Laser Upgrade-Kit wird mit allen optischen Teilen geliefert, die für die Aktualisierung des Geräts in der Regel in weniger als 4 Stunden erforderlich sind.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Attune
Inhalt und Lagerung Enthält violetten Laser mit Glasfaserkabel und Optikblock.
Menge 1 Kit
Farbe Violet
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Produkttyp Laser-Upgrade-Kit für Durchflusszytometer