Spezifikation
| Produktlinie | Attune |
| Inhalt und Lagerung | Dell 64 Bit Computer mit Windows 7 Betriebssystem, Attune™ Cytometric Software v2.1 und v2.1 Dokumentation sowie ein Besuch eines geschulten Kundendienstpersonals zur Unterstützung der Datenverwaltung des vorhandenen Computersystems |
| Menge | 1 Kit |
| Softwaretyp | Attune™ Cytometric Software |
| Betriebssystem | Windows 7 (Service Pack 2) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
| Produkttyp | Computer-Upgrade-Kit für Durchflusszytometer |