Learn More
Heidolph™ Aufsatz für Flaschen
Artikelnummer. 11721649 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
0,5 l-Flaschen
1 l-Flaschen
Packungsgröße:
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
11721649 0,5 l-Flaschen 4 Stück
11711649 1 l-Flaschen 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11721649 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5492700000
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit den Schüttlern Reax 20/4, 20/8 und 20/12
Ermöglicht die Verwendung von (4) 0,5 oder 1 l-Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 0,5 l-Flaschen
Zur Verwendung mit (Geräte) Zur Verwendung mit Reax 20/4, 20/8 und 20/12
Anzahl Positionen 4
Verpackungsmenge 4 Packungen