Learn More
Heidolph™ Anschluss für Reagenzgläser
Artikelnummer. 10049130 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Teströhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
10049130 Teströhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10049130 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5490100000
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Reax Top und Reax Control
Für bis zu 10 Reagenzgläser mit einem Außendurchmesser von 10 mm und einer Länge von bis zu 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Teströhrchen
Röhrchengröße 10 mm Durchmesser x 60 mm Länge
Zur Verwendung mit (Geräte) Bis zu 10 Reagenzgläser mit 10 mm Durchmesser bis 60 mm Länge
Anzahl Positionen 10