Learn More
Scientific Industries Aufsteckbare Plattform für eine 2. Ebene
Artikelnummer. 17251762 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Positionen:
1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Positionen Packungsgröße
17251762 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17251762 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. 83041265
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die aufsteckbare Plattform für eine 2. Ebene verdoppelt Ihre Schüttelkapazität und lässt sich einfach und ohne Werkzeuge befestigen und sichern. Für den Einsatz auf den Mini-300 Orbital-Genies oder beliebigen Genie Temp-Shaker-Modellen mit Haftmattenplatt
  • Die aufsteckbare Plattform für eine 2. Ebene verdoppelt Ihre Schüttelkapazität
  • Einfache Befestigung ohne Werkzeug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Behälter-Plattform
Gewicht (metrisch) 1,81 kg
Zur Verwendung mit (Geräte) Mini-300 Orbital-Genies/Any Genie Temp-Schüttler-Modelle mit Klebematten-Plattform/Flaschenklemmen-Plattform
Anzahl Positionen 1
Gewährleistung und Service 30 Tage