Learn More
Atropin Sulfat Monohydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Antagonist at muscarinic receptors; also a bronchodilator. It is also used in used in preanesthetic medication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Antagonist an muskarinischen Rezeptoren; auch ein Bronchodilator. Wird auch in der prämedikamentösen Anwendung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2500 mg/ml) bei 4 °C, Ethanol (200 mg/ml) bei 4 °C, Glycerol (400 mg/ml) und Methanol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Atropine sulfate monohydrate |
| Schmelzpunkt | 187°C to 192°C |
| Menge | 10 g |
| UN-Nummer | UN1544 |
| Beilstein | 6109275 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Merck Index | 14,875 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (2500mg/ml) at 4°C,ethanol (200mg/ml) at 4°C,Glycerol (400mg/ml),and methanol. |
| Formelmasse | 694.84 (676.82 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | ≥98% |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.