Learn More
Atropsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Atropic Acid |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11) |
| Formelmasse | 148.0524 |