missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ATRIP Monoclonal Antibody (OTI9A4)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA525944
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ATRIP Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
ATRIP is an 86 kDa protein that is phosphorylated by ATR, regulates ATR expression, and is an essential component of the DNA damage checkpoint pathway. It localizes to the intranuclear foci after DNA damage or inhibition of replication.
Spezifikation
| ATRIP | |
| Monoclonal | |
| 1.05 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8WXE1, Q9N077 | |
| ATRIP | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 42-309 of ATRIP produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Cynomolgus Monkey | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| OTI9A4 | |
| Unconjugated | |
| ATRIP | |
| 6620401K05Rik; AGS1; ATM and Rad3 related interacting protein; ATM and Rad3-related-interacting protein; ATR interacting protein; ATR IP; ATR-interacting protein; Atrip; DNase III; DRN3; FLJ12343; unnamed protein product | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 101866193, 84126 | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur