missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ATRIP Antibody (JE54-71), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-32063
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ATRIP Monoclonal antibody specifically detects ATRIP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spezifikation
| ATRIP | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 | |
| AGS1, ATM and Rad3-related-interacting protein, ATR interacting protein, ATR-interacting protein, DKFZp762J2115, FLJ12343, MGC20625, MGC21482, MGC26740 | |
| Recombinant protein within Human ATRIP aa 171-300/ 791. (Uniprot: Q8WXE1) | |
| 100 μL | |
| Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair | |
| 84126 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| JE54-71 | |
| Unconjugated | |
| 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur