Learn More
Atrial Natriuretic Peptide/ANP Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
434.00 CHF - 706.00 CHF
Spezifikation
Antigen | Atrial Natriuretic Peptide/ANP |
---|---|
Verdünnung | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18374147
|
Bio-Techne
NBP3-17073-25UL |
25 μg |
434.00 CHF
25 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18008833
|
Bio-Techne
NBP3-17073-100UL |
100 μg |
706.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Atrial Natriuretic Peptide/ANP Polyclonal antibody specifically detects Atrial Natriuretic Peptide/ANP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
Atrial Natriuretic Peptide/ANP | |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
ANF, ANPatriopeptin, ATFB6, atrial natriuretic factor, Atrial natriuretic peptide, CDD-ANF, natriuretic peptide A, natriuretic peptide precursor A, PNDcardionatrin, prepronatriodilatin | |
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: QRDGGALGRGPWDSSDRSALLKSKLRALLTAPRSLRRSSCFGGRMDRIGAQSGLGCNS | |
Primary | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
4878 | |
IgG | |
Affinity purified |