Learn More
Atrazin, Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Atrazine |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 1912-24-9 |
| Farbe | Farblos |
| pH | 6.47 (4 g/L at 18.5°C) |
| Schmelzpunkt | 177°C to 178°C |
| Synonym | 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.68 |
| Menge | 100 mg |
| Mehr anzeigen |