Learn More
Atracurium Besylat, TRC
Artikelnummer. 30136647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136647 100 mg 100 Milligramm
30010020 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136647 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA794500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64228-81-5
Summenformel C53 H72 N2 O12 . 2 C6 H5 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 1243.48
Synonym Atracurium besilate, 2,2'-[pentane-1,5-diylbis[oxy(3-oxopropane-1,3-diyl)]]bis[1-(3,4-dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinium] dibenzenesulfonate, Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, benzenesulfonate (1:2)Isoquinolinium, 2,2'-[1,5-pentanediylbis[oxy(3-oxo-3,1-propanediyl)]]bis[1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-, dibenzenesulfonate (9CI), Atracurium besilate, Atracurium besylate, Atracurium dibesilate, Atracurium dibesylate, BW 33A, Tracrium, Tracur, Wellcome 33A74
IUPAC-Name Benzolsulfonat;5-[3-[1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Dimethoxy-2-Methyl-3,4-Dihydro-1H-Isochinolin-2-ium-2-yl]Propanoyloxy]Pentyl 3-[1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)Methyl]-6,7-Dimethoxy-2-Methyl-3,4-Dihydro-1H-Isochinolin-2-ium-2-yl]Propanoat
SMILES COc1ccc(CC2c3cc(OC)c(OC)cc3CC[N+]2(C)CCC(=O)OCCCCCOC(=O)CC[N+]4(C)CCc5cc(OC)c(OC)cc5C4Cc6ccc(OC)c(OC)c6)cc1OC.[O-]S(=O)(=O)c7ccccc7.[O-]S(=O)(=O)c8ccccc8
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atracurium besilate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C53H72N2O12.2C6H6O3S/c1-54(22-18-38-32-48(62-7)50(64-9)34-40(38)42(54)28-36-14-16-44(58-3)46(30-36)60-5)24-20-52(56)66-26-12-11-13-27-67-53(57)21-25-55(2)23-19-39-33-49(63-8)51(65-10)35-41(39)43(55)29-37-15-17-45(59-4)47(31-37)61-6;2*7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-17,30-35,42-43H,11-13,18-29H2,1-10H3;2*1-5H,(H,7,8,9)/q+2;;/p-2
Formelmasse 1242.5004