Learn More
Tocris Bioscience™ ATPgammaS tetralithium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094552
Click to view available options
:
10mg
Artikelnummer. 18094552
Marke: Tocris Bioscience™ 4080/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Non-selective P2 agonist; analog of ATP (Cat. No. 3245)
ATPγS tetralithium salt is a P2 purinergic receptor agonist. Nonhydrolyzable analog of ATP (Cat. No. 3245).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp ATPγS tetralithium salt
Reinheit >90%
Molekulargewicht 546.98
Product is intended for laboratory research use only