Learn More
ATPAF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen ATPAF2
Konzentration 0.15 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838783
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11598-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828783
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11598-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an assembly factor for the F(1) component of the mitochondrial ATP synthase. This protein binds specifically to the F1 alpha subunit and is thought to prevent this subunit from forming nonproductive homooligomers during enzyme assembly. This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. An alternatively spliced transcript variant has been described, but its biological validity has not been determined.
Spezifikation
Spezifikation
ATPAF2
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8N5M1, Q91YY4
246782, 303190, 91647
ATPAF2 Fusion Protein Ag2164
Primary
-20°C
ATPAF2
0.15 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ATP12, ATP12 homolog, ATP12p, ATPAF2, LP3663
Atpaf2
IgG
Antigen Affinity Chromatography