Learn More
ATPAF2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16838783 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16838783 20 μL 20 Mikroliter
16828783 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16838783 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 115981AP20UL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes an assembly factor for the F(1) component of the mitochondrial ATP synthase. This protein binds specifically to the F1 alpha subunit and is thought to prevent this subunit from forming nonproductive homooligomers during enzyme assembly. This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. An alternatively spliced transcript variant has been described, but its biological validity has not been determined.
Spezifikation
Antigen ATPAF2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.15 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen ATPAF2
Gen-Zugriffsnummer Q8N5M1, Q91YY4
Gen-Alias ATP12, ATP12 homolog, ATP12p, ATPAF2, LP3663
Gensymbole Atpaf2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ATPAF2 Fusion Protein Ag2164
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 246782, 303190, 91647
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG